Learn More
Thermo Scientific™ Placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos, como ELISA y ensayos de unión, con estas placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos, las cuales ofrecen una selección de tres tipos de superficie.
Marca: Thermo Scientific™ 437111
296.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24284" para aplicar la oferta.
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión con las placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Con una selección de tres tipos de superficie y una unión óptima, estas placas minimizan el fondo en la lectura de fluorescencia.
Características:
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Compatible con:
Compatible con tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Especificaciones
Hidrófilo | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Adsorción | |
Microplaca | |
96 | |
MaxiSorp | |
Fluorescencia | |
10 | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |
Estándar | |
Fluorescencia | |
80 cajas | |
Negro | |
Poliestireno | |
350 μl | |
Flat Bottom (F-well) | |
80 | |
Ninguno | |
F96 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185187 | Certificado de conformidad | 28/02/2025 | 437111 |
184515 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 437111 |
185048 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 437111 |
181102 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 437111 |
164664 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 437111 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.