Learn More
Thermo Scientific™ Placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos
Descripción
Lleve a cabo inmunoensayos cuantitativos y cualitativos como ELISA, así como ensayos de unión con las placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™. Con una selección de tres tipos de superficie y una unión óptima, estas placas minimizan el fondo en la lectura de fluorescencia.
Características:
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Compatible con:
Compatible con tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Ligeramente hidrófilo |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Fluorescencia |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.