Learn More
Thermo Scientific™ Placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos, como ELISA y ensayos de unión, con una selección de tres tipos de superficie.
Marca: Thermo Scientific™ 9502867
187.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.43000kg
Descripción
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos, como ELISA y ensayos de unión, con las placas negras de 96 pocillos para inmunoensayos Thermo Scientific™, las cuales ofrecen una selección de tres tipos de superficie y una unión óptima. Estas placas minimizan el fondo en la lectura de fluorescencia.
Características:
- La placa tiene un formato de dimensiones SBS: se adapta al equipo estándar
- Disponible con pocillos de fondo plano o redondo
- Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Microfluor 2 y Microlite 2+ son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
Compatible con:
Compatible con tapas para placas Thermo Scientific MicroWell, cinta de sellado y membrana transpirable
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país
Especificaciones
hidrófobos | |
No | |
8 x 12 | |
Adsorción | |
Microplaca | |
350 μl | |
350 μl | |
Adhesión universal (UB) | |
Fluorescencia | |
25 | |
50/caja |
Estándar | |
Fluorescencia | |
50 cajas | |
Negro | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
50 | |
Ninguno | |
Lípidos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.