Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ para sistemas universales Qiagen™
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Marca: Thermo Scientific™ 953-251
107.57 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24289" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas se retiran y expulsan a la perfección en todo momento.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
1100 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | |
QiagenTM |
Sin filtro | |
Negro | |
Conductivo | |
Pipeta de ajuste universal, Qiagen™ | |
Estéril |