Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ligeros de microfibra blanca ESD
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca:  Abeba™ 31133/45
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12663840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Piel suave de color blanco
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Material reflectante
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Cuero
Antideslizante
31133
Blanco
45
Poliuretano