Learn More
asecos™ Cuña para bidón de PE negro
Código de producto. 17856396 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
17856396 Polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 17856396
Marca: asecos™ 12124
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para volcar bidones
  • PE negro para volcar bidones
  • vaciado óptimo del bidón mediante una bomba
  • dimensiones An x Pr x Al (mm): 217 x 214 x 97
Especificaciones
Color Negro
Material Polietileno
Tipo Poly Drum Cradle
Longitud (imperial) 8.54 in.
Longitud (métrico) 217.00 mm
Anchura (imperial) 8.54 in.
Anchura (métrico) 217.00 mm
Altura (imperial) 3.82 in.
Altura (métrico) 97.00 mm
Fondo (imperial) 8.43 in.
Fondo (métrico) 214.00 mm
Peso (imperial) 2.43 lb.
Peso (métrico) 1.1 kg