Learn More
Fisherbrand™ Tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras
Se ajustan de forma segura para sellar viales de muestras con cuello de rosca de vidrio de perfil alto o achaparrado. Los tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están revestidos de aluminio y disponibles en varios tamaños para adaptarse a una gran variedad de viales de perfil alto o achaparrado.
Marca: Fisherbrand™ 15304799
Descripción
- Diseñados específicamente para el uso con viales de muestras de cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™
- Construcción de polipropileno con revestimiento laminado
- Encajan en viales de formato alto o achaparrado
- Disponibles en una gran variedad de tamaños para corresponderse con las especificaciones de los viales
- Los viales de muestras de cuello de rosca son aptos para medios, diagnóstico, almacenamiento, visualización y aplicaciones de recogida de muestras
Especificaciones
Negro | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
18 mm |