Learn More
Kautex™ Tapones de rosca de polipropileno negro
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 100 ml
Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL
Frasco de 200 y 300 mL
Frasco de 2000 mL
Frasco de 250 y 350 mL
Frasco de 500 ml
Frasco de 500, 750 y 1000 mL
Frasco de 50 mL
Frasco de 750 y 1000 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Incluye:
con anillo de seguridad
sin anillo de seguridad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Incluye | sin anillo de seguridad |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Material de revestimiento | Inserto de espuma de polietileno |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 500, 750 y 1000 mL |
| Diámetro (métrico) | 54 mm |