Learn More
WHEATON™ Black Screw Cap
Tubular Dram Vial Caps
36.90€ - 109.10€
Especificaciones
Color | Black |
---|---|
Material | Polypropylene |
Precortados | No |
Esterilidad | Non-sterile |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30286523
|
WHEATON™
110060-666 |
666/Pk. |
82.38€
paquete de 666 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286506
|
WHEATON™
110060-882 |
882/Pk. |
109.10€
paquete de 882 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286528
|
WHEATON™
110061-399 |
399/Pk. |
49.33€
paquete de 399 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286513
|
WHEATON™
110062-231 |
231/Pk. |
41.81€
paquete de 231 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286516
|
WHEATON™
110062-264 |
264/Pk. |
47.76€
paquete de 264 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286511
|
WHEATON™
110063-190 |
190/Pk. |
37.33€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286515
|
WHEATON™
|
140/Pk. |
36.90€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
Especificaciones
Black | |
No | |
Autoclavable | |
Vial |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Screw Cap |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
WHEATON™ Black Screw Cap