Learn More
mb2 Asientos negros
Código de producto. 11917274
Change view
Click to view available options
:
Altura: 660mm
Código de producto.
11917274 Altura: 660mm
1 options
Código de producto. 11917274
Marca: mb2 AT3XB2D1NE2D8033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chair on castors - Mid lift - Asynchronous mecanism - black fabric upholstered
  • Chair in fabric black
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder Mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors 50 mm
Especificaciones
Tipo de producto Silla de perfil alto
Color Negro
Ajustable (altura) Yes
Ajustables Height
Estilo de la parte posterior Ergonomic
Altura (métrico) 660 mm
Admite 5 ruedas
Altura del asiento 472 to 710 mm
Peso (métrico) 10.40 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo Yes
Con ruedas giratorias Yes
Reposapiés No
Con soporte lumbar No
Con inclinación Yes
Material Fabric
Tipo de asiento Medium Bench Height