Learn More
Brady™ Cintas de advertencia negras y amarillas
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Black and Yellow Warning Tape is a self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
23.50€ - 50.20€
Especificaciones
Descripción Cinta de advertencia: amarillo/negro
Tipo de adhesivo Autoadhesivo
Color Negro, Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte
Longitud (imperial) 108.3 ft.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
11761036
Ver documentos
Brady™
255311
33 m x 38 mm
23.50€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11781036
Ver documentos
Brady™
255313
33 m x 75 mm
50.20€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10112274
Ver documentos
Brady™
255312
33 m x 50 mm
29.50€
1 rollo
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
  • Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de advertencia: amarillo/negro
Negro, Amarillo
108.3 ft.
1 rollo
Autoadhesivo
Columnas de marcado, pilones, los bordes de las paredes, arco de puerta, rutas de transporte
33 m
0,138 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Brady™ Cintas de advertencia negras y amarillas