Learn More
Caframo™ Turbina de pala inclinada
Mezcla de lotes de laboratorio con ventaja de ampliación.La rotación hacia la izquierda de las 4 palas de la turbina inclinada crea un flujo axial con cizalladura moderada.El diseño de las palas imita el de las turbinas de producción para ventaja de ampliación.Muy adecuado para la mezcla de líquidos, la transferencia de calor y la suspensión de sólidos.
Marca: Caframo™ A561
Descripción
- Turbina de cuatro palas inclinada
- Eje no incluido
- Acero inoxidable 316L electropulido
- Flujo axial y radial combinado
- Diámetro del orificio: 8 mm
Especificaciones
4 in | |
Caframo 1850 y 1540 | |
16,3 mm | |
Agitador de turbina | |
Acero inoxidable electropulido 316L |
100 mm | |
Mezclar, licuar, disolver y suspensión | |
Hoja de cuchilla y tornillos de fijación | |
46 g | |
1,6 oz |