Learn More
Brady™ Bobina de cinta de color blanco
Recoge y enrolla la cinta alrededor de una bobina vacía. Las bobinas de cinta de color blanco Brady™ son compatibles con las impresoras de etiquetas térmicas BBP12 y BBP11.
Marca: Brady™ 622201
7.36 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11300kg
Descripción
- Para su uso con impresoras de etiquetas BBP12 y BBP11
- Se suministran 5 unidades a una caja
- Diámetro de la bobina: 12,70mm
Especificaciones
Bobina de cinta de color blanco (diámetro de 12,70 mm) | |
12,70 mm | |
5/paq. |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
Núcleo de cinta en blanco (diámetro de 12,70 mm) |