Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Blaubrand™
Código de producto. 11804170 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,25 ml
±0.10 ml
±0.15 ml
±0.4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11804170
Marca: Brand™ 37404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y de acuerdo a las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar clase A BRAND™ Blaubrand™ incluye un tapón de polipropileno, reemplazable por un tapón de vidrio ámbar. El matraz oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz. Incluye número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y de lote.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • El vidrio oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz.
  • Incluye tapón de polipropileno, pero es intercambiable con tapón de vidrio ámbar.
  • Se incluyen número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y certificados de lote de USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042. Certificados de calibración DAkkS y USP previa solicitud.
Material del cierre Polipropileno
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0.04 ml
Clase A
Tamaño del tapón 10/19
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt