Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Blaubrand™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,25 ml
±0.10 ml
±0.15 ml
±0.4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- El vidrio oscuro protege contra el deterioro de líquidos sensibles a la luz.
- Incluye tapón de polipropileno, pero es intercambiable con tapón de vidrio ámbar.
- Se incluyen número de lote y certificado. También hay disponibles bajo solicitud certificados de USP individuales y certificados de lote de USP.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificados de calibración DAkkS y USP previa solicitud. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Mostrar más |