Learn More
Brand™ Matraces aforados Blaubrand™ de vidrio de borosilicato clase A
Código de producto. 11613199 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
7/16
Límite de error:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 11613199
Marca: Brand™ 36404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado trapezoidal con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ evita caídas y proporciona estabilidad con una superficie plana.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye certificado y número de lote.
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
  • La superficie plana evita que se vuelque y mejora la estabilidad.
  • Incluye tapón de polipropileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS y USP
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,04 ml
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,04 ml
Graduated Sí
Clase A
Forma del fondo Trapezoidal
Tamaño del tapón 10/19