Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio Blaubrand™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
- El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
- Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
- Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud. |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,25 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ± 0,25 ml |
| Mostrar más |