Learn More
Brand™ Matraz de medición de 250 ml BLAUBRAND™
Con un único certificado.
Marca:  Brand™ 937251
Detalles adicionales : Peso : 0.09200kg
Código de producto. 10006398
  • 57.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio de boro 3.3 con un tapón de polipropileno
  • Marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste
  • Cuello ancho
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
250 ml
Esmalte azul
Tapón
Polipropileno
Vidrio de borosilicato 3.3