Learn More
Brand™ Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato Silberbrand™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Límite de error:
±0,06 ml
±0,09 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0,9 ml
±1,8 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con DINEN ISO 1042
- Clase B
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de polipropileno
- El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,6 ml |
| N.º por caja | 1 unidad |
| Tolerancia | ±0,6 ml |
| Clase | B |
| Mostrar más |