Learn More
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Tapón de polipropileno incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Calibrado «para contener» (TC, in)
- Certificado de lote de USP incluido. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,03 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |