Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
- Clase AS
- Certificado DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera: 5 segundos
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Se entrega con certificado de conformidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Mostrar más |