Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con llave de paso lateral
La bureta automática BLAUBRAND™ incluye una llave de paso lateral y tira Schellbach azul.
259.00€ - 266.00€
Especificaciones
Incluye | Tira Schellbach azul |
---|---|
Llaves de paso | Llave de paso de seguridad lateral |
Garantía | 12 meses |
Tipo | Bureta |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11956129
|
BRAND™
22521 |
10 ml |
259.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10418952
|
BRAND™
22522 |
25 ml |
259.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10673202
|
BRAND™
22523 |
50 ml |
266.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tira Schellbach
- Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
- Puesta a cero automática
- La botella de vidrio de cal sodada de 2000 ml se vende por separado (ver 126965, Botellas BRAND BISTABIL)
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote por paquete
Especificaciones
Tira Schellbach azul | |
Llave de paso de seguridad lateral | |
12 meses | |
Bureta |