Learn More
BRAND™ Bureta de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso recta
Código de producto. 11834050 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11834050 10 ml paquete de 2
11844050 50 ml 2 PCS
2 options
Código de producto. 11834050
Marca: BRAND™ 12484
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricación en vidrio de borosilicato. Calibradas para administrar (TD, Ex). Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Con llave de paso recta y husillo de PTFE
  • Cumple con DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Longitud aprox. 800 mm
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 800 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
N.° por paquete 2
Incluye Llave de paso recta
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Volumen del depósito (métrico) 10 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385