Learn More
BRAND™ Bureta de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso recta
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Con llave de paso recta y husillo de PTFE
- Cumple con DIN EN ISO 385
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tiras Schellbach
- Longitud aprox. 800 mm
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Llave de paso recta |
| Llaves de paso | Recto |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Volumen del depósito (métrico) | 50 ml |
| Tipo | Bureta |
| Mostrar más |