Learn More
BRAND™ Buretas de borosilicato BLAUBRAND™ con llave de paso lateral de PTFE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tira Schellbach.
- Longitud aprox. 800 mm.
- Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Volumen del depósito (métrico) | 10 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |