Learn More
BRAND™ Frascos de vidrio borosilicatado de densidad calibrada BLAUBRAND™
Frasco de densidad calibrado fabricado con vidrio de borosilicato que resulta ideal para su uso en la mayoría de entornos de investigación, científicos y de otro tipo.
Marca: BRAND™ 43308
49.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Frasco de densidad calibrada fabricado con vidrio de borosilicato
- Conforme a DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye certificado individual
- Tapón NS 10/19 con capilar
- Parte superior del tapón nivelada y pulida
- El volumen en cm³ se indica con una precisión de 3 decimales
Especificaciones
Paquete de 2 | |
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de densidad calibrada |
Título del producto
BRAND™ Frascos de vidrio borosilicatado de densidad calibrada BLAUBRAND™ > Capacidad: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido