Learn More
BRAND™ Frascos de vidrio borosilicatado de densidad calibrada BLAUBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Frascos de densidad Gay-Lussac fabricados con vidrio borosilicatado.
- Conforme a la norma DIN ISO 3507
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye certificado individual.
- Tapón NS 10/19 con capilar.
- Parte superior del tapón esmerilada y pulida.
- El volumen en cm³ se indica con una precisión de 3 decimales.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Gay-Lussac |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Picnómetro |