Learn More
BRAND™ Buretas compactas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Las buretas compactas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ también son fáciles de reparar porque todos los componentes individuales son reemplazables.
83.55€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 800 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Llave de paso de PTFE extraíble |
Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Class | Clase AS |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10397482
|
BRAND™
13916 |
25 ml |
83.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10464342
|
BRAND™
13918 |
50 ml |
83.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Incluye llave de paso de PTFE extraíble
- Rápida de desmontar y fácil de limpiar.
- Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables.
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3 según DIN EN ISO 385).
- Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tira Schellbach.
Especificaciones
800 mm | |
Llave de paso de PTFE extraíble | |
Clase AS |
Vidrio de borosilicato | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
DIN EN ISO 385, USP |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Buretas compactas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™