Learn More
BRAND™ Pipetas graduadas BLAUBRAND™
Código de producto. p-8009933 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11835830
Marca: BRAND™ 27704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricación de AR-GLAS™. Las pipetas graduadas BLAUBRAND™ están calibradas para contener (TC, in.)
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Clase A, marcado DE-M
  • Límites de error y subdivisión según DIN 12689
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Todas las pipetas graduadas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,002 ml
Calibrado
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad Clase A
Clase A
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,002 mL
Cantidad 12/paq.
Color Blanco
Volumen (métrico) 0,2 ml
Longitud (métrico) 360 mm