Learn More
BRAND™ Probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Description
- Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal
- Altura sin tapón
- Todas las probetas BLAUBRAND™ se entregan con el número de lote y se incluyen un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
- Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
Specifications
Specifications
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Probeta mezcladora graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction