Learn More
BRAND™ Probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™
Código de producto. 11848341 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11848341
Marca: BRAND™ 32428
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal. Las probetas mezcladoras de vidrio de borosilicato de clase ABRAND™ Blaubrand™ están calibradas para contener el líquido dentro del recipiente.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de polipropileno y base hexagonal
  • Altura sin tapón
  • Todas las probetas BLAUBRAND™ se entregan con el número de lote y se incluyen un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo Probeta mezcladora graduada
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 50 ml
Altura (métrico) 220 mm
Incluye Certificado de lote, tapón de polipropileno
Báscula Graduaciones de esmalte azul
Material del tope Polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Graduaciones 1 ml