Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido. Se entrega con certificado individual de conformidad.
Marca:  BRAND™ 937246
43.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825542
  • 54.45€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de polipropileno incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado «para contener»
Polipropileno
Marcado DE-M
Vidrio de borosilicato
Estrecha
Sí
Tapón
DIN EN ISO 1042
Transparente
20 ml
±0,04 ml
2/pack
A
10/19
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado de lote > 20 ml; tamaño del cuello: 10/19