Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno Blaubrand™, con certificado de lote
Código de producto. 15875542 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15875542 5 l cada uno
15805552 25 ml cada uno
15885542 100 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15875542
Marca: BRAND™ 937266
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±1,2 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 1 unidad
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 34/35