Learn More
BRAND™ Probeta de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase A Blaubrand™
Código de producto. p-8000577 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
Código de producto. 11303894
Marca: BRAND™ 32138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ Eterna incluyen boquilla integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
  • Las graduaciones están marcadas en esmalte azul para facilitar la evaluación de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 100 mL
Incluye Certificado de lote
Báscula Graduaciones de esmalte azul de marcado DE-M
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1mL