Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Estilo de cuello | Ancha |
| N.º por caja | 2/paquete |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |