Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A Blaubrand™ ETERNA™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. Los matraces aforados de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ se han calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M.
Marca: BRAND™ 36849
45.09 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
100 ml | |
±0,1 ml | |
2/Paq. | |
A | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
Sí | |
Tapón |
Videos
-
Brand BLAUBRAND