Learn More
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BRAND™ Blaubrand™ está disponible con cuello estrecho o cuello ancho en diversos tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen. Tapón de polipropileno incluido.
39.30€ - 180.00€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Descripción | Marcado DE-M |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11854150
|
BRAND™
37249 |
100 mL | Estrecha |
53.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11844150
|
BRAND™
37291 |
100 mL | Ancha |
67.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11693199
|
BRAND™
37243 |
10 ml | Ancha |
63.30€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11884010
|
BRAND™
37250 |
200 mL | Estrecha |
52.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11333884
|
BRAND™
37290 |
50 mL | Ancha |
50.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11814150
|
BRAND™
37251 |
250 ml | Estrecha |
55.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10120571
|
BRAND™
37255 |
5 l | Estrecha |
180.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11858361
|
BRAND™
37252 |
500 ml | Estrecha |
67.76€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11864010
|
BRAND™
37247 |
25 ml | Estrecha |
49.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11673199
|
BRAND™
37234 |
1000 ml | Ancha |
66.92€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11683199
|
BRAND™
37238 |
5 ml | Ancha |
39.33€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10287863
|
BRAND™
37245 |
20 mL | Ancha |
39.30€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11854010
|
BRAND™
37246 |
20 ml | Estrecha |
44.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11874010
|
BRAND™
37248 |
50 ml | Estrecha |
42.45€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11844020
|
BRAND™
37293 |
25 ml | Ancha |
71.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
Marcado DE-M | |
Sí | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados, BLAUBRAND™, clase A, DE-M, con tapón en PP, Certificado de lote ISO