Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
141.00€ - 154.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Incluye certificado DAkkS |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10125243
|
BRAND™
38208 |
50 ml | Marca superior/inferior: 0,35 mL | NS 12/21 |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10024083
|
BRAND™
38206 |
25 ml | Marca superior/inferior: 0,175 mL | NS 10/19 |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10319073
|
BRAND™
38204 |
10 ml | Marca superior/inferior: 0,07 mL | NS 10/19 |
141.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10522024
|
BRAND™
38210 |
100 ml | Marca superior/inferior: 0,7 mL | NS 14/23 |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC)
- Includes DakkS certificate
- The DAkkS-calibrated volumetric flask does not replace the gravimetric test of the monitoring of measuring instruments according to ISO 8655
Especificaciones
DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Incluye certificado DAkkS | |
Vidrio de borosilicato | |
A |