Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
10 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Clase AS, marcado DE-M
- Tiempo de espera, 5 segundos
- Incluye certificado de lote USP.
- Se entrega con certificado de conformidad USP individual
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,05 ml de la USP |
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Marcado DE |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Mostrar más |