Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA incluyen tobera integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
Marca: BRAND™ 32705
22.46 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
- Esterilizable en autoclave
- Calibrado para contener (TC, In).
- Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Marcado DE-M, graduaciones de tinción ámbar | |
Para el almacenamiento | |
Redondo | |
A | |
±0,05 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado de lote | |
Esterilizable en autoclave |
Hexagonal | |
Ámbar | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Probeta de medición graduada | |
5 ml | |
0,1 ml | |
0,1 ml |