Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A Blaubrand™ ETERNA
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA incluyen tobera integral y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad. Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
Marca: BRAND™ 32728
23.67 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Probeta de medición de perfil alto de clase A fabricada con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 4788
- Esterilizable en autoclave
- Calibrado para contener (TC, In).
- Con boquilla integrada y base de vidrio hexagonal para una mayor estabilidad
- Las graduaciones de tinción ámbar de marcado DE-M proporcionan una evaluación de volúmenes rápida y sencilla.
- Certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS previa solicitud
Especificaciones
Marcado DE-M, graduaciones de tinción ámbar | |
Para el almacenamiento | |
Forma redonda | |
A | |
±0,5 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Certificado de lote | |
Esterilizable en autoclave |
Hexagonal | |
Ámbar | |
DIN EN ISO 4788 | |
200 mm | |
Probeta de medición graduada | |
50 ml | |
1 ml | |
1 ml |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora