Learn More
BRAND™ Tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca
Código de producto. 10354371 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
2 ml
Formato:
Autoestables y con fondo cónico
Fondo cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10354371
Marca: BRAND™ 780734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285. Los tubos de microcentrífuga sin tapones de rosca BRAND™ están graduados con un área de escritura esmerilada que permite la identificación de las muestras y otras anotaciones. Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
  • Fabricados con polipropileno y cumplen con los estándares DIN EN 285.
  • Graduados.
  • El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
  • Intervalos de funcionamiento: De – 196 °C a 121 °C.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • Hay disponibles tapones de rosca e insertos de tapón de colores para su compra por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Polipropileno
Formato Fondo cónico
Altura (métrico) 44 mm
N.° por paquete 1000
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
Esterilidad No estéril
RCF máx. 20.000 G
Diámetro (métrico) 13 mm