Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Class A USP Volumetric Flasks, with Certificate
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Calibrated to contain a precise amount of liquid at a specific temperature. Includes polypropylene stopper and DE-M marking. Delivered with individual conformity certificate.
Marke: BRAND™ 956851
47.56 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.19000kg
Beschreibung
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Spezifikation
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
250 ml | |
±0,15 ml | |
Sí | |
Tapón |
Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
A | |
14/23 |