Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Se entrega con certificado individual de conformidad.
Marca: BRAND™ 936838
42.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M Se entrega con certificado individual de conformidad
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
5 ml | |
±0,04 ml | |
Sí | |
Tapón |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Ancha | |
A | |
10/19 |