Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS Blaubrand™ Eterna™, con certificado de lote
Código de producto. p-7147830 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15811508
Marca: BRAND™ 230507
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia 0,015 mL
Color Blanco
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipetas con perilla volumétrica