Learn More
Brand™ Pipetas con perilla de clase AS Blaubrand™ Eterna™, con certificado
Código de producto. 15815532 Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 10 ml
Código de producto. 15815532
Marca: Brand™ 930512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Se entrega con certificado de conformidad individual.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia 0,02 mL
Color Rojo
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipetas con perilla volumétrica