Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS USP Blaubrand™ Eterna™, con certificado
Código de producto. p-7147831 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15895552
Marca: BRAND™ 950502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Las pipetas con perilla de clase AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ se entregan con certificado de conformidad individual USP.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad USP individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia 0,008 mL
Color Azul
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipetas con perilla volumétrica