Learn More
BRAND™ Probeta graduada de vidrio BLAUBRAND™ de clase A, certificación USP
Código de producto. p-5164470 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15734037
Marca: BRAND™ 32820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probetas graduadas certificadas de clase A, USP
  • Fabricadas con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • La impresión en esmalte azul representa una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788, USP
Class A
Altura (métrico) 170 mm
Tolerance Metric ±0,17 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 25 ml
Incluye Certificado de lote USP
Graduaciones 0,5 ml
Subdivisión 0,5 ml