Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions. Delivered with individual USP conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 956968
51.86 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15326137
  • 58.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP
5 ml
A
Transparente
Vidrio
NS 10/19