Descripción
- Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marcado DE-M con número de lote
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste
- Calibradas para administrar (Ex)
- Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
- También disponible con certificado individual o certificado de calibración DAkkS (antes DKD)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Tiempo mín. de flujo | 5 s |
| Cantidad | 12/paq. |
| Color | Azul |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tipo | Pipetas con perilla de una marca |